Learn More
3-bromo-1-méthyl-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10536344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10536344 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10307604 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536344 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70910CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 116855-03-9
Formule moléculaire C7H6BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 212.05
Numéro MDL MFCD11878034
Clé InChI BVDWIHGOGVWCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methyl
CID PubChem 278149
Nom IUPAC 3-bromo-1-méthylpyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 95%