Learn More
3-Bromo-1-phénylpropane, MP Biomedicals
Code produit 11417515 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11417515 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11417515 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521178705
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-phenylpropane
CAS 637-59-2
Formule moléculaire C9H11Br
Numéro MDL MFCD00000257
Quantité 100 g
Synonyme 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
Clé InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (3-bromopropyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
CID PubChem 12503
Poids de la formule 199.1