Learn More
3-Bromo-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d6, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-1-propanol-D6 |
| CAS | 284474-43-7 |
| Formule moléculaire | C3 D6 H Br O |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | 1-Propan-1,1,2,2,3,3-d6-ol, 3-bromo- (9 CI), 3-Bromo-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-ol, 3-Bromo-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d6, 3-Bromo-1-propanol-D6, 1-Bromo-3-hydroxypropane-1,1,2,2,3,3-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nom IUPAC | 3-bromo-1,1,2,2,3,3-héxADP-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.0281 |
| Poids de la formule | 144.0057 g/mol |
| Afficher plus |