Learn More
3-bromo-1-propanol, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10463073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10463073 5 g Flacon en verre 5g
10440831 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10463073 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403200050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-18-9
Formule moléculaire C3H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 138.99
Numéro MDL MFCD00002942
Clé InChI RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
CID PubChem 12308
Nom IUPAC 3-bromopropan--ol1-ol
SMILES OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-propanol
Note relative au nom 92%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 62.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4900
Quantité 5 g
Beilstein 01, 356
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Poids de la formule 138.99
Pourcentage de pureté 92%