Learn More
3-Bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439897
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439897 100 g 100g
11419897 5 g 5g
11429897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22857.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
3-Bromo-1-propanol is used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes, chiral, quaternary prolines through cyclization of quaternary amino acids and molten salt-polymers. It is utilized for the study of micellar media and in microemulsions based on cationic or a nonionic surfactant by reacting with phenols. It acts as a grafting agent in the synthesis of recyclable reagents and an intermediate in the synthesis of organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromo-1-propanol est utilisé dans la synthèse de colorants quinolinium sensibles aux halogénures fluorescents, de prolines chiraux et quaternaires par la cyclisation d’acides aminés quaternaires et de polymères salins fondus. Il est utilisé pour l’étude des milieux micellaires et des microémulsions basées sur un surfactant cationique ou non ionique en réagissant avec des phénols. Il agit comme agent de greffage dans la synthèse de réactifs recyclables et comme intermédiaire dans la synthèse de molécules organiques.
Solubilité
Miscible à l’eau. Légèrement miscible à l’éthanol et à l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-18-9
Formule moléculaire C3H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 138.99
Numéro MDL MFCD00002942
Clé InChI RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
CID PubChem 12308
Nom IUPAC 3-bromopropan--ol1-ol
SMILES OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-propanol
Densité 1.59
Point d’ébullition 71°C to 73°C (11 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Formule linéaire BrCH2CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4885
Quantité 100 g
Beilstein 969160
Informations sur la solubilité Miscible with water. Slightly miscible with ethanol and ether.
Poids de la formule 138.99
Pourcentage de pureté ≥97%