Learn More
3-bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10453635 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10453635 100 mL Flacon en verre 100mL
10001711 5 mL Flacon en verre -
10011711 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10453635 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349701000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-18-9
Formule moléculaire C3H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 138.99
Numéro MDL MFCD00002942
Clé InChI RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
CID PubChem 12308
Nom IUPAC 3-bromopropan--ol1-ol
SMILES OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-propanol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 62.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4900
Quantité 100 mL
Beilstein 01,356
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Poids de la formule 138.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-1-propanol