Learn More
3-Bromo-1-propanol, TRC
Code produit 30133599
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133599 10 g 10g
30011968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68665010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-18-9
Formule moléculaire C3 H7 Br O
Poids moléculaire (g/mol) 138.99
Synonyme 1-Propanol, 3-bromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Bromo-1-propanol (ACI), 1-Bromo-3-hydroxypropane, 1-Bromo-3-propanol, 3-Bromopropane-1-ol, 3-Bromopropyl alcohol, 3-Hydroxypropyl bromide, Trimethylene bromohydrin
Nom IUPAC 3-bromopropan-1-ol
SMILES OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-propanol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Poids de la formule 137.968