Learn More
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene |
| CAS | 4392-24-9 |
| Formule moléculaire | C9H9Br |
| Numéro MDL | MFCD00000245 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | BrCC=CC1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |