Learn More
3-Bromo-1-(triméthylsilyl)-1-propyne, TRC
Code produit 30335327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335327 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68869510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
CAS 38002-45-8
Formule moléculaire C19 H14 O2
Quantité 10 g
Synonyme (3-Bromo-1-propyn-1-yl)trimethylsilane, (3-Bromo-1-propynyl)trimethylsilane, (Bromomethyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 1-(Trimethylsilyl)-3-bromopropyne, 1-Bromo-3-trimethylsilyl-2-propyne, 1-Bromo-3-trimethylsilylyprop-2-yne, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)propyne, 3-Trimethylsilyl-2-propynyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C19H14O2/c1-19(17-9-5-4-8-16(17)18(20)21-19)15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3
SMILES CC1(OC(=O)c2ccccc12)c3ccc4ccccc4c3
Nom IUPAC 3-méthyl-3-naphthalen-2-yl-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 274.313
Poids de la formule 274.099