Learn More
3-bromo-1H-indazole 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467817 1 g 1g
15477817 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37775.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40598-94-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40598-94-5
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD00159926
Clé InChI HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 721568
Nom IUPAC 3-bromo-2H-indazole
SMILES C1=CC2=C(NN=C2C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1H-indazole
Point de fusion 148°C to 149°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Synonyme 3-bromoindazole, 3-bromo-1h-indazole, 1h-indazole, 3-bromo, bromoindazole, 3-brom-1h-indazol, 2h-indazole, 3-bromo, indazole, 3-bromo, zlchem 586, pubchem11861, 3-bromo-1 h-indazole
Poids de la formule 197.04
Pourcentage de pureté 97%