Learn More
3-bromo-2,4,6-triméthylaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314344 50 g 50g
11304344 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00873.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 82842-52-2 | C9H12BrN | 214.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82842-52-2
Formule moléculaire C9H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 214.106
Numéro MDL MFCD00015476
Clé InChI MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl, pubchem4363, ksc496e8h, 2,4,6-trimethyl-3-bromoaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-aniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-phenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 98+%
CID PubChem 688300
Nom IUPAC 3-bromo-2,4,6-triméthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1N)C)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 153°C to 155°C (17 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Beilstein 2829829
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté ≥98%