Learn More
3-bromo-2,5-dichlorothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483284 25 g 25g
11463284 1 g 1g
11473284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483284 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10603.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60404-18-4 | C4HBrCl2S | 231.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60404-18-4
Formule moléculaire C4HBrCl2S
Poids moléculaire (g/mol) 231.92
Numéro MDL MFCD00041440
Clé InChI PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 521925
Nom IUPAC 3-bromo-2,5-dichlorothiophène
SMILES ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Point d’ébullition 95°C to 97°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.608
Quantité 25 g
Beilstein 1306272
Synonyme thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro
Poids de la formule 231.93
Pourcentage de pureté 97%