Learn More
3-Bromo-2,6-difluoroaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2,6-difluoroaniline |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Poids de la formule | 208 |
| Pourcentage de pureté | 96% |