Learn More
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474177 100 g 100g
11454177 5 g 5g
11464177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19630.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 3-bromo-2-(bromométhyl)propionique agit comme un bloc organique pour la préparation dʼacrylates bêta-substitués. Il est utilisé dans la préparation du propénoate de t-butyle2-(phénylthiométhyl), du propénoate de t-butyle 3-(phénylthio)-2-(phénylthiométhyl) et du propénoate de 3-(phénylthio)-2-(phényl-sulfinylméthyl). De plus, il joue un rôle important dans la synthèse des bêta-lactamines par la cyclisation de lʼamide correspondant.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41459-42-1
Formule moléculaire C4H5Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.89
Numéro MDL MFCD00010643
Clé InChI QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
CID PubChem 318915
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque
SMILES [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Point de fusion 98°C to 101°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid.
Poids de la formule 245.91
Pourcentage de pureté 98%