Learn More
3-bromo-2-butanone, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687654 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687654 1 g Flacon en verre 1g
10381581 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10687654 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402910010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-75-5
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151
Numéro MDL MFCD00013538
Clé InChI BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
CID PubChem 13142
Nom IUPAC 3-bromobutan2-one
SMILES CC(C(=O)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-butanone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.4380g/mL
Point d’ébullition 36.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCHBrCH3
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.438
Stabilisateur 1% max. magnesium oxide
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-2-butanone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.