Learn More
3-bromo-2-butanone, 97 %, stab. avec <1 % d’oxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromo-2-butanone is involved in the preparation of o-isopropyl S-3-oxobutan-2-yl dithiocarbonate by reaction with potassium o-isopropylxanthate, which on treatment with sulfuric acid gives 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-one .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 3-bromo-2-butanone est impliqué dans la préparation du dithiocarbonate de S-3-oxobutan-2-yl o-isopropylique par réaction avec l’o-xanthate isopropylique de potassium, qui, lors du traitement avec l’acide sulfurique, donne 4,5-diméthyl-1,3-dithiol-2-one.
Solubilité
Miscible avec le dichlorométhane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-butanone |
| Note relative au nom | Stabilized with <1% magnesium oxide |
| Densité | 1.438 |
| Point d’ébullition | 69°C to 70°C (70 mmHg) |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.459 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 906773 |
| Afficher plus |