Learn More
3-bromo-2-chloro-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15481219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481219 1 g 1g
15491219 5 g 5g
15401229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64153.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 185017-72-5
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.47
Numéro MDL MFCD03095218
Clé InChI JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
CID PubChem 2734418
Nom IUPAC 3-bromo-2-chloro-6-methylpyridine
SMILES CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 7757196
Poids de la formule 206.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide