Learn More
Chlorure de 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyle 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323906 5 g 5g
11313906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17015.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 216394-05-7 | C5H2BrCl2NO2S | 290.94 g/mol
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyle est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et l’industrie des colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau. Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216394-05-7
Formule moléculaire C5H2BrCl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 290.94
Numéro MDL MFCD01318107
Clé InChI TURGMVYIESHZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride, 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-chlorosulphonyl pyridine, 5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-pyridine sulfonyl chloride, pubchem1289, 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonylchloride, acmc-209xe4, 5-bromo-6-chloro 3-pyridyl chlorosulfone
CID PubChem 2793626
Nom IUPAC chlorure 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl
SMILES ClC1=C(Br)C=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride
Point de fusion 65°C to 70°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water. Soluble in dichloromethane.
Poids de la formule 290.95
Pourcentage de pureté 96%