Learn More
3-bromo-2-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-cyanopyridine |
| Point de fusion | 96°C to 99°C |
| Point d’ébullition | 120°C (4 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 183.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |