Learn More
3-bromo-2-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27632.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55758-02-6 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 96°C to 99°C
CAS 55758-02-6
Quantité 5 g
Formule moléculaire C6H3BrN2
Synonyme 3-Bromopicolinonitrile;3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Point d’ébullition 120°C
Clé InChI HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Nom IUPAC 3-bromopyridine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
Pourcentage de pureté 98%