Learn More
3-bromo-2-fluoro-5-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458058
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458058 25 g 25g
15438058 1 g 1g
15448058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61500.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromo-2-fluoro-5-nitropyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1868-58-2
Formule moléculaire C5H2BrFN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.99
Numéro MDL MFCD08703668
Clé InChI NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
CID PubChem 345124
Nom IUPAC 3-bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.98
Pourcentage de pureté 97%