Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorométhyle)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Densité | 1.774 g/mL |
| Point d’éclair | 30°C (86°F) |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Poids de la formule | 243.99 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Liquide |