Learn More
Acide 3-bromo-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10566704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566704 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10441884 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566704 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 14903-90-3
Formule moléculaire C5H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.98
Numéro MDL MFCD00092761
Clé InChI UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 605479
Nom IUPAC acide 3-bromofurane-2-carboxylique
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-furoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Poids de la formule 190.98
Pourcentage de pureté 97%