Learn More
Chlorure de 3-bromo-2-furoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-furoyl chloride |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 209.43 |
| Pourcentage de pureté | 97% |