Learn More
3-Bromo-2-méthyl-1-propène, TRC
Code produit 30348608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348608 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348608 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68548010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-methyl-1-propene
CAS 1458-98-6
Formule moléculaire C4H7Br
Quantité 10 g
Synonyme 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
SMILES CC(=C)CBr
Nom IUPAC 3-bro-2-méthylprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 135
Poids de la formule 133.9731