Learn More
3-Bromo-2-méthylaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463854 25 g 25g
11453854 5 g 5g
11473854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11884.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 55289-36-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55289-36-6
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD00051579
Clé InChI IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
CID PubChem 123538
Nom IUPAC 3-bromo-2-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-methylaniline
Densité 1.51
Point d’ébullition 253°C to 255°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.616
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2354213
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté ≥98%