Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461668 1 g 1g
15471668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55436.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 76006-33-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid is a disubstituted benzoic acid used in the preparation of various biologically active compounds such as α-2 adrenoceptor agonists, Smoothened receptor anatogonists and HIV-1 entry inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque est un acide benzoïque disubstitué utilisé dans la préparation de divers composés biologiquement actifs tels que α ;-2 agonistes des adrénocepteurs, antagonistes des récepteurs lissés et inhibiteurs d’entrée du VIH-1.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76006-33-2
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00270097
Clé InChI BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
CID PubChem 2735590
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%