Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid is a disubstituted benzoic acid used in the preparation of various biologically active compounds such as α-2 adrenoceptor agonists, Smoothened receptor anatogonists and HIV-1 entry inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque est un acide benzoïque disubstitué utilisé dans la préparation de divers composés biologiquement actifs tels que α ;-2 agonistes des adrénocepteurs, antagonistes des récepteurs lissés et inhibiteurs d’entrée du VIH-1.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-methylbenzoic acid |
| Point de fusion | 152°C to 156°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,methanol |
| Poids de la formule | 215.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |