Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 76006-33-2 |
| Formule moléculaire | C8H7BrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Bromo-o-toluic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1c(Br)cccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.04 |
| Poids de la formule | 213.9629 |