Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30344844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344844 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68525525G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid
CAS 76006-33-2
Formule moléculaire C8H7BrO2
Quantité 25 g
Synonyme 3-Bromo-o-toluic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1c(Br)cccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Poids de la formule 213.9629