Learn More
3-Bromo-2-méthylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-methylphenol |
| CAS | 7766-23-6 |
| Formule moléculaire | C7H7BrO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Bromo-6-hydroxytoluene, 2-Methyl-3-bromophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | BrC1=C(C)C(O)=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 3-bro-2-méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.03 |
| Poids de la formule | 185.968 |