Learn More
3-bromo-2-méthylpropène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10832251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10832251 25 mL Flacon en verre 25mL
10149599 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10832251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427650250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1458-98-6 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1458-98-6
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Numéro MDL MFCD00134155
Clé InChI USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-methylpropene, 3-bromo-2-methyl-1-propene, methallyl bromide, 2-bromomethyl prop-1-ene, 2-methylallyl bromide, 1-propene, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methyl-prop-1-ene, 3-bromo-2-methylpropene, stabilized with hydroquinone, methallylbromide, methylallyl bromide
CID PubChem 357785
Nom IUPAC 3-bromo-2-methylprop-1-ene
SMILES CC(=C)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-methylpropene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.3390g/mL
Point d’ébullition 94.0°C to 95.0°C
Point d’éclair 7°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=C(CH3)CH2Br
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.339
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-2-methylpropene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.