Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylpropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 56970-78-6 |
| Formule moléculaire | C4 H7 Br O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(CBr)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-bromo-2-méthylpropanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167 |
| Poids de la formule | 165.9629 |