Learn More
Acide 3-bromo-2-méthylpropionique, TRC
Product Code. 30345475
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30345475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30345475 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6856201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Formule moléculaire C4 H7 Br O2
Quantité 1 g
Synonyme (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-bromo-2-méthylpropanoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 167
Poids de la formule 165.9629