Learn More
3-Bromo-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417678 5 g 5g
15427678 250 mg 250mg
15407678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15417678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61169.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7138-15-0 | Molecular Formula: C6H5BrN2O2 | Molecular Weight: 217.022 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7138-15-0
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.022
Numéro MDL MFCD08063248
Clé InChI GLKHLBAXHLAQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-nitrobenzenamine, 2-amino-6-bromonitrobenzene, 3-bromo-2-nitrophenylamine, 3-bromo-2-nitro-phenylamine, pubchem3139, acmc-209oig, 3-bromo-2-nitro-aniline, ksc376s4f, 3-amino-2-nitrobromobenzene
CID PubChem 21852072
Nom IUPAC 3-bromo-2-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-nitroaniline
Couleur Rouge
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline