Learn More
3-bromo-2-nitropyridine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398886 1 g 1g
11308896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19523.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 54231-33-3 | C5H3BrN2O2 | 203.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54231-33-3
Formule moléculaire C5H3BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.00
Numéro MDL MFCD00955614
Clé InChI WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
CID PubChem 594044
Nom IUPAC 3-bromo-2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-nitropyridine
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 1 g
Beilstein 1637071
Poids de la formule 203
Pourcentage de pureté ≥98%