Learn More
3-Bromo--buten--ol,3-buten-1-ol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10734563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734563 10 g 10g
10329143 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734563 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368210100
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 76334-36-6 | C4H7BrO | 151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76334-36-6
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151
Numéro MDL MFCD00154041
Clé InChI RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
CID PubChem 533975
Nom IUPAC 3-bromobut-3-en-1-ol
SMILES C=C(CCO)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-3-buten-1-ol
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.5220g/mL
Point d’ébullition 175.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=C(Br)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4949
Quantité 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Gravité spécifique 1.522
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide, obscurcissement à l’exposition à la lumière
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.