Learn More
3-Bromo-3-méthyl-2-butanone, TRC
Code produit 30330618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330618 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67847350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-3-methyl-2-butanone
CAS 2648-71-7
Formule moléculaire C5H9OBr
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)Br
Nom IUPAC 3-bro-3-méthylbutan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 165.02
Poids de la formule 163.9837