Learn More
Ester de tert-butyle d’acide (3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylméthyl)carbamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10402600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10402600 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10402600 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00099EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Bromo-4, 5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 109770-82-3
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H15BrN2O3
Numéro MDL MFCD08741480
Quantité 10 g
Synonyme tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
Clé InChI AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
Nom IUPAC tert-butyle N-[(3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)méthyle]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 279.13
CID PubChem 13637723
Poids de la formule 279.13