Learn More
3-bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15274794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15274794 5 g -
15264794 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15274794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6948-30-7
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
Clé InChI ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81379
Nom IUPAC 3-bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)Br)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4, 5-dimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 61°C to 63°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 5-bromoveratraldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy benzaldehyde, 3,4-dimethoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy, 5-bromoveratric aldehyde, acmc-209ml7, cambridge id 7187634, 5-bromveratrumaldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 245.07
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde