Learn More
3-Bromo-4-chloroanisole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452948 5 g 5g
11442948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18660.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2732-80-1 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2732-80-1
Formule moléculaire C7H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 221.48
Numéro MDL MFCD00070739
Clé InChI SQHMXVXKKCXIGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-chloroanisole, 4-chloro-3-bromoanisole, 2-chloro-5-methoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-methoxy, 3-bromo-4-chlorophenyl methyl ether, pubchem4555, acmc-1clwv, 3-bromo-4-chloroamizole, ksc497k1d, 2-chloro-5-methoxy-bromobenzene
CID PubChem 24212081
Nom IUPAC 2-bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-chloroanisole
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.48
Pourcentage de pureté 98%