Learn More
3-Bromo-4-chloroanisole, TRC
Code produit 30331990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68213025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-chloroanisole
CAS 2732-80-1
Formule moléculaire C7H6BrClO
Quantité 25 g
Synonyme 2-Bromo-1-chloro-4-methoxy-benzene, 3-Bromo-4-chloro-anisole, 1-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzene, 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
SMILES COc1ccc(Cl)c(Br)c1
Nom IUPAC 2-bro-1-chloro-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 221.48
Poids de la formule 219.9291