Learn More
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride |
| Point de fusion | -23°C to -22°C |
| Densité | 1.726 |
| Point d’ébullition | 191°C to 192°C |
| Point d’éclair | 94°C (201°F) |
| Indice de réfraction | 1.499 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1638470 |
| Poids de la formule | 259.44 |
| Pourcentage de pureté | 97% |