Learn More
3-bromo-4-chlorobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10376970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376970 25 g Flacon en verre 25g
10190402 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10376970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137510250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 454-78-4
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD00018093
Clé InChI APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
CID PubChem 67988
Nom IUPAC 2-bromo-1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -23°C to 22°C
Couleur Jaune
Densité 1.7400g/mL
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(Cl)CF3
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.74
Poids de la formule 259.45
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.