Learn More
3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10773633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10773633 10 g 10g
10153184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773633 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02017EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 306935-88-6
Formule moléculaire C12H8BrF
Poids moléculaire (g/mol) 251.098
Numéro MDL MFCD01571091
Clé InChI COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
CID PubChem 2773367
Nom IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluoro-1, 1'-biphenyl
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 251.1
Pourcentage de pureté 97%