Learn More
3’-Bromo-4’-fluoroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409597
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409597 5 g 5g
11419597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22091.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1007-15-4 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007-15-4
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.04
Numéro MDL MFCD00042466
Clé InChI SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 3-bromo-4-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl, 1-3-bromo-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-bromo-4-fluorobenzene, pubchem4100, acmc-1bol8, ksc499c8t
CID PubChem 70508
Nom IUPAC 1-(3-bromo-4-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Point de fusion 55°C to 57°C
Point d’ébullition 150°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 3088698
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté ≥98%