Learn More
3-bromo-4-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399899 25 g -
15413297 1 g 1g
11389899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25610.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 656-64-4 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
3-Bromo-4-fluoroaniline is used in organic synthesis as an intermediate of agrochemicals and active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-bromo-4-fluoroaniline est utilisée en synthèse organique comme intermédiaire de produits agrochimiques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 656-64-4
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.015
Numéro MDL MFCD03788559
Clé InChI KOWPUNQBGWIERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-fluoro aniline, benzenamine, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenamine, 3-bromo-4-fluorophenylamine, 3-bromo-4-fluoro-aniline, 3-bromo-4-fluoro-phenylamine, pubchem2924, acmc-209nrn, 3-bromo-4-fluoraniline, 3-bromo 4-fluoro-aniline
CID PubChem 2779286
Nom IUPAC 3-bromo-4-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluoroaniline
Point de fusion 34°C to 36°C
Point d’ébullition 235°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 190.01
Pourcentage de pureté 98%