Learn More
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470598 1 g 1g
11480598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24711.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1007-16-5 | C7H3BrFO2 | 218.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007-16-5
Formule moléculaire C7H3BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.00
Numéro MDL MFCD00042463
Clé InChI ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
CID PubChem 70509
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Point de fusion 138°C to 141°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide3-bromo-4-fluorobenzoïque
Poids de la formule 219.01
Pourcentage de pureté 96%