Learn More
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10112814 5 g Flacon en verre 5g
10225104 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10112814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397700050
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1007-16-5 | Molecular Formula: C7H3BrFO2 | Molecular Weight: 218.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007-16-5
Formule moléculaire C7H3BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.00
Numéro MDL MFCD00042463
Clé InChI ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
CID PubChem 70509
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(F)COOH
Quantité 5 g
Nom IUPAC 3-bromo-4-fluorobenzoate
Poids de la formule 219
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.