Learn More
3-bromo-4-fluorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490913
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490913 5 g 5g
11400923 25 g 25g
11410923 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13318.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79630-23-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79630-23-2
Formule moléculaire C7H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Numéro MDL MFCD00055432
Clé InChI JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyano-2-fluorobromobenzene, benzonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluoro-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-4-fluoro-benzonitrile, pubchem1580, 3-bromo-4-flurobenzonitrile, acmc-1bh34, 3-bromo,4-fluorobenzonitrile, ksc494e4j
CID PubChem 123579
Nom IUPAC 3-bromo-4-fluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 134°C to 136°C (33 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 8198509
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 98%